Learn More
Lonza™ Cellule primaire P2 4D-Nucleofector™ Kit X L
Code produit 13489319
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
12 réactions
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
13489319 1 kit 12 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13489319 Fournisseur Lonza™ Code fournisseur V4XP2012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    477.00€
    377.75€ / 12 réactions
    Économisez 99.25€
    20% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Pour une transfection efficace de cellules primaires spécifiques, par exemple des macrophages de souris et des NHDF, dans l'unité 4D-NucleofectorTM X (100 μformat L).
  • Grande efficacité de transfection dans les cellules primaires.
  • Les cellules maintiennent leur fonctionnalité après la transfection.
  • Les conditions sont transférables entre 4D-Nucleofector™ Système à 96 puits Shuttle™ Système et puits de 384 Nucleofector™ Système.
  • Applications :
    • Transfection d'un nombre de cellules compris entre 2 x 10⁵ et 2 x 10⁷ cellules.
    • Applications à faible débit.
  • Ce kit a été déterminé comme optimal pour la transfection des types de cellules suivants :
    • Macrophage (souris).
    • NHDF (humain), néonatal.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Transparent
Vector pmaxGFP™
À utiliser avec (équipement) 4D-Nucleofector™ Unité X (100)μ (Format L)
À utiliser avec (application) Transfection efficace de cellules primaires spécifiques, par exemple, des macrophages de souris et des NHDF.
Comprend Cellule primaire P2 Nucleofector™ Solution, Supplément 1, pmaxGFP™ Vecteur (1 μg/μL dans du Tris 10 mM pH 8,0), Nucleocuvette™ Récipient, pipettes à usage unique
Nbre de réactions 12
pH 7,3 à 7,5
Quantité 1 kit