Learn More
Thermo Scientific Chemicals p21-Inhibiteur de kinase activé III, IPA-3
Code produit 15497099
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15497099 10 mg 10mg
15487099 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15497099 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J65848.MA
 Article restreint
Expédition estimée: 05-01-2027
Ajouter au panier
Agit comme un inhibiteur allostérique de Pak1
Acts as an allosteric inhibitor of Pak1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 42521-82-4
Formule moléculaire C20H14O2S2
Synonyme Inhibiteur PAK III ; 1,1′-Disulfanediylbis(naphtalène-2-ol)
Spécification
Quantité 10 mg
Description Jaune
Contenu et stockage -30°C à -10°C
À utiliser avec (application) Agit comme un inhibiteur allostérique de Pak1
Poids de la formule 350,50g/mol
Sensibilité Sensible à la lumière
Solubilité Soluble dans le DMSO ou l’éthanol ; Insoluble dans l’eau
Type de produit Réactif de transduction de signal
Forme Solide
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • p21-Activated Kinase Inhibitor III, IPA-3
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,1-Dithiodi-2-naphthol