Learn More
Lonza™ P3 Primary Cell 4D-Nucleofector™ X Kit L
Description
- Grande efficacité de transfection dans les cellules primaires
- Les cellules maintiennent leur fonctionnalité après la transfection
- Les conditions sont transférables entre le système 4D-Nucleoflector™, le système Shuttle™ à 96 puits et le système Nucleoflector™ à 384 puits
- Transfection de nombres de cellules dans la plage de cellules allant de 2 x 105 à 2 x 107
- Applications à faible débit
- Ce kit a été déterminé comme optimal pour la transfection des types de cellules suivants :
- Cellules B (humaines)
- CD34 + cellule (humaine)
- Chondrocyte (humain)
- DC (humain)
- DC (souris), mature
- ES (humain), H9 ES (souris)
- Hépatocyte (humain)
- HMEC (humain)
- Kératinocyte (humain)
- Macrophage (humain)
- Monocytes (humains)
- Neurone (rat), cerveau Hi/Cx
- NHBE (humain)
- RPE (humain)
- Cellule T (humain), stim.
- Cellule T (souris), unstim.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 4°C |
| Vector | pmaxGFP™ |
| Efficacité | Efficacité de transfection jusqu’à 83 %. |
| À utiliser avec (équipement) | Unité 4D-Nucleofector™ X |
| À utiliser avec (application) | Convient aux cellules épithéliales de différentes espèces de mammifères et de divers organes |
| Comprend | Volume de transfection de 100 μL, 2 x solution de 2,5 mL Nucleofector™ , supplément de 0,5 mL, 30 μg de vecteur pmaxGFP, 24 x 100 μL de nucléocuve simple |
| Nbre de réactions | 24 |
| Type de produit | Kit L de cuve primaire P3 4D-Nucleoflector X |
| Quantité | 1 de chaque |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?