Learn More
p38 MAPK-IN-1, MedChemExpress
Code produit 16475388
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16475388 10 mg
16461577 50 mg
16438107 5 mg
16416006 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16475388 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY12839
 Article restreint
Expédition estimée: 30-09-2026
MedChemExpress p38 MAPK-IN-1 (Compound 4) is a novel potent and selective inhibitor of p38 MAPK with IC50 of 68 nM. p38 MAPK-IN-1 shows sustained levels, low clearance and good bioavailability.
p38 MAPK-IN-1 (Compound 4) is a novel potent and selective inhibitor of p38 MAPK with IC50 of 68 nM. p38 MAPK-IN-1 shows sustained levels, low clearance and good bioavailability.
Spécification
Nom chimique ou matériau p38 MAPK-IN-1
CAS 1006378-90-0
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C21H15F2N2O
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 8.33 mg/mL (23.84 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC1=CC(F)=C(C2=CC=NC(C2=CC=[NH+]3[O-])=C3C4=C(C)C=CC=C4)C=C1
Poids moléculaire (g/mol) 349.35
Poids de la formule 349.35
Pourcentage de pureté 98.09%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease