Learn More
Eurofins DiscoverX p38α/SAPK2a Protein, Active
Description
Mitogen-activated protein (MAP) kinases are proline-directed protein kinases that mediate the effects of numerous extracellular stimuli on a wide array of biological processes, such as cellular proliferation, differentiation, and death. Three groups of mammalian MAP kinases have been studied in detail: the extracellular signal-regulated kinases (ERK), the c-Jun NH2-terminal kinases (JNK), and the p38 MAP kinases. The p38 MAP kinase group, which includes the isoforms p38a, p38b, p38g and p38d, activates the transcription factors CREB, ATF1, ATF2, CHOP, and MEF-2C. The p38 MAP kinase also activates other protein kinases, such as Mapkap-2, Mapkap-3, and Mnk1/2.
GenBank L35264
Spécification
Spécification
| Formule | mg/mL of enzyme in 50 mM Tris/HCl pH 7.5, 150 mM NaCl, 0.1 mM EGTA, 0.03% Brij-35, 50% glycerol, 1 mM benzamidine, 0.2 mM PMSF, 0.1% 2-mercaptoethanol. Liquid solution at -20°C. |
| Poids moléculaire | 67.7 kDa |
| Quantité | 10 μg |
| Espèces | Human |
| Recombinant | Recombinant |
| Marqueur de protéine | N-terminal GST |
| Système d’expression | Recombinant enzyme expressed in E. coli cells |
| Forme protéique | Full-length |
| Pureté ou qualité | ≥76% |
| Protéine | p38 alpha/SAPK2a, active |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.