Learn More
P3HT (qualité photovoltaïque organique - 91-94 % RR), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 17176574
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
Conditionnement:
1g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17176574 500 mg 500mg
17166574 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17176574 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H66726.ME
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 104934-50-1 | (C10H14S)n | NaN g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 104934-50-1
Formule moléculaire (C10H14S)n
Poids moléculaire (g/mol) NaN
Numéro MDL MFCD00217686
Clé InChI DUFPJSOXRHVDOV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Poly[3-hexylthiophene-2,5-diyl]
Nom IUPAC 3-hexyl-2,5-diméthylthiophène
SMILES CCCCCCC1=C(-*)SC(-*)=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau P3HT
Quantité 500 mg
Forme physique Solide