Learn More
Station PAC 1000-7000 BumpTest
Code produit 15277126
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
58 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
15277126 58 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15277126 Fournisseur Draeger Safety Code fournisseur 8318586
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1755.65€
    1465.24€ / 1 pièces
    Économisez 290.41€
    16% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Spécification
Capacité (métrique) 58 L
Type Station de test de fiabilité
Comprend Une bouteille de gaz de test
compliance-icons
Identifiant produit
  • divesorb pro
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P410-Protéger du rayonnement solaire.
  • P411-Stocker à une température ne dépassant pas °C/ °F.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide, calsium hydroxide