Learn More
Analyseur de gaz personnel de sulfure d’hydrogène PAC 3500
Code produit 12314599
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plages de mesure:
0 à 100 ppm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plages de mesure Conditionnement
12314599 0 à 100 ppm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12314599 Fournisseur Draeger Safety Code fournisseur 8322003
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Types d’alarme Audible, visuel et vibrant
Type Analyseur de gaz personnel de sulfure d’hydrogène
Plages de mesure 0 à 100 ppm
Garantie 2 ans