Learn More
Thermo Scientific™ μAccessoires ESI-MS PAC™
Code produit 30804772 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Câble de mise à la terre
Entretoise de tension
Interface
Émetteur
Longueur (métrique):
500 mm
60 mm
S.O.
Diamètre (métrique) interne:
10 μm
20 μm
S.O.
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Longueur (métrique) Diamètre (métrique) interne Conditionnement
30804772 Entretoise de tension 60 mm 10 μm 1 pièce
17867263 Émetteur S.O. S.O. 1 pièce
17827893 Interface S.O. S.O. 1 pièce
30804775 Entretoise de tension 60 mm 20 μm 1 pièce
30804776 Entretoise de tension 500 mm 20 μm 1 pièce
30804777 Interface 60 mm 10 μm 1 pièce
30804773 Interface 60 mm 20 μm 1 pièce
30804778 Câble de mise à la terre S.O. S.O. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 30804772 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur ACCVSP1006
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Utilisez les accessoires ESI-MS μPAC™ pour une connexion rapide, reproductible et à faible dispersion des colonnes HPLC μPAC aux sources d’ions Nanospray Flex™ et EASY-Spray™.
Utilisez les accessoires ESI-MS Thermo Scientific™ μPAC™ pour faciliter les connexions reproductibles et à faible dispersion entre les colonnes HPLC μPAC et les sources d’ions des spectromètres de masse à faible débit.
L’interface ESI-MS de connexion μPAC Flex iON est compatible avec les émetteurs d’électrospray de 360 μm de dia. ext. et les sources d’ions Thermo Scientific™ Nanospray Flex™ via des raccords monoblocs à serrage manuel.
L’émetteur μPAC EASY-Spray est équipé d’un raccord de passage de 50 μm en acier inoxydable. Réalisez des séparations haute résolution dans des applications à faible débit en utilisant cet émetteur pour connecter une colonne HPLC μPAC et une ligne de transfert avec une source Thermo Scientific™ EASY-Spray™.
μPAC Neo Plus voltage spacers
The following voltage spacers are available to support all µPAC Neo plus columns and multiple column oven configurations on EASY-Spray and NanoSpray Flex ion sources:
  • ACC-VSP1006 - 10 µm I.D. x 60 mm for use with flow rates < 1 µL/min and columns housed within an external column oven
  • ACC-VSP2006 - 20 µm I.D. x 60 mm for use with flow rates > 1 µL/min and columns housed within an external column oven
  • ACC-VSP2050 - 20 µm I.D. x 500 mm for use with flow rates < 3 µL/min and columns housed within the Vanquish Neo column compartment
μPAC Neo Plus Flex Ion Connect
The following Flex Ion Connect interfaces are available to support use of µPAC Neo Plus columns, the Nanospray Flex ion source, and any 360 µm O.D. emitter:
  • ACC-NANOFIC10 - 10 µm I.D. x 60 mm for use with flow rates < 1 µL/min and columns housed within an external column oven
  • ACC-CAPFIC20 - 20 µm I.D. x 60 mm for use with flow rates > 1 µL/min and columns housed within an external column oven
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Low-flow ion sources, µPAC Neo Plus 50 and 110 cm columns
Type Entretoise de tension
Longueur (métrique) 60 mm
Diamètre (métrique) interne 10 μm