Learn More
Thermo Scientific™ μColonnes HPLC PAC™ Neo
Code produit 17864195 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
110 cm μPAC™ Neo HPLC Column
110 cm µPAC Neo Plus column
110 cm µPAC Neo Plus column, ACC-VSP1006, ACC-VSP2050, ACC-GRNDC, ES993
5.5 cm High Throughput μPAC™ Neo HPLC Column
50 cm μPAC™ Neo HPLC Column
50 cm µPAC Neo Plus column
50 cm µPAC Neo Plus column, ACC-VSP1006, ACC-VSP2050, ACC-GRNDC, ES993
HT µPAC Neo Plus column
HT µPAC Neo Plus column, ACC-VSP2006, ACC-VSP2050, ACC-GRNDC, ES994
Gamme de produits:
µPAC Neo
µPAC Neo Plus
μPAC Neo
µPAC Neo Plus
Conditionnement:
1 pièce
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Gamme de produits Conditionnement
17864195 5.5 cm High Throughput μPAC™ Neo HPLC Column µPAC Neo 1 pièce
17887883 - μPAC Neo 1 pièce
17817893 50 cm μPAC™ Neo HPLC Column µPAC Neo 1 pièce
17897883 110 cm μPAC™ Neo HPLC Column µPAC Neo 1 pièce
30804779 HT µPAC Neo Plus column µPAC Neo Plus 1 pièce
30804774 50 cm µPAC Neo Plus column µPAC Neo Plus 1 pièce
30804780 110 cm µPAC Neo Plus column µPAC Neo Plus 1 pièce
31188853 50 cm µPAC Neo Plus column, ACC-VSP1006, ACC-VSP2050, ACC-GRNDC, ES993 µPAC Neo Plus -
31188855 110 cm µPAC Neo Plus column, ACC-VSP1006, ACC-VSP2050, ACC-GRNDC, ES993 µPAC Neo Plus -
31188854 HT µPAC Neo Plus column, ACC-VSP2006, ACC-VSP2050, ACC-GRNDC, ES994 µPAC Neo Plus -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 17864195 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur COLCAPHTNEOB
 Article restreint
En stock
Apprenez-en davantage sur vos échantillons protéomiques grâce aux colonnes HPLC Thermo Scientific™ μPAC™.
Apprenez-en davantage sur vos échantillons protéomiques grâce aux colonnes HPLC Thermo Scientific™ μPAC™. Notre gamme de colonnes μPAC Neo offre une résolution supérieure à celle de la génération précédente de colonnes μPAC, ce qui vous permet d’extraire la quantité maximale d’informations provenant d’échantillons très complexes à l’aide d’une chromatographie à faible débit. L’installation des colonnes est simple et fiable avec les raccords à serrage manuel Thermo Scientific™ nanoViper™.
La gamme de colonnes μPAC Neo est le choix idéal pour une variété d’expériences protéomiques, notamment la quantification rapide sans marquage, l’identification complète et l’analyse des cellules simples.
Performances et robustesse - Les colonnes μPAC Neo fonctionnent à des pressions modérées, ce qui permet des chemins d’écoulement plus longs qui renforcent les performances et la sensibilité de séparation. Le fonctionnement à des contre-pressions plus faibles prolonge également la durée de vie de la colonne.
Reproductibilité d’une colonne à l’autre - La fabrication unique par micro-usinage de notre gamme de colonnes μPAC Neo produit des colonnes pratiquement identiques. Cela augmente la reproductibilité d’une injection à l’autre et d’une colonne à l’autre, pour une plus grande fiabilité des résultats tout au long de l’étude de recherche.
Ordre parfait du chemin d’écoulement - Les colonnes μPAC Neo sont conçues avec un ordre parfait du chemin d’écoulement, éliminant ainsi les chemins d’écoulement hétérogènes. Le chemin d’écoulement ordonné des colonnes minimise la dispersion jusqu’à la séparation globale, ce qui entraîne des pics chromatographiques plus nets et plus intenses.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Double nanoViper
Diamètre (métrique) 75 mm
Débit 300 - 3000 nL/min
À utiliser avec Grounding cable
Comprend 5.5 cm High Throughput μPAC™ Neo HPLC Column
Longueur (métrique) 55 mm
Pression max. 6526 psi (450 bar)
Granulométrie 3 μm
pH 1,5 à 7
Porosité 100 to 300 Å
Température 60°C
Phase stationnaire C18
Gamme de produits µPAC Neo
Volume (métrique) 1.5 μL
Matériau de remplissage Silicon Chip
Type de colonne Rectangular Micro Pillar Array
“End-capped” Oui
Phase Phase inverse
Matériau Stainless Steel
Technique Reversed Phase HPLC
À utiliser avec (application) Bottom-up Proteomics
Bed Length 5.5 cm
Bed Width 1850 μm
Interpillar Distance 2 μm
Pillar Length 25 μm