Learn More
Thermo Scientific™ μColonnes HPLC PAC™ Neo
Code produit 30804774 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
110 cm μPAC™ Neo HPLC Column
110 cm µPAC Neo Plus column
50 cm μPAC™ Neo HPLC Column
50 cm µPAC Neo Plus column
HT µPAC Neo Plus column
Gamme de produits:
µPAC Neo
µPAC Neo Plus
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Gamme de produits Conditionnement
30804774 50 cm µPAC Neo Plus column µPAC Neo Plus 1 pièce
17887883 - - 1 pièce
17817893 50 cm μPAC™ Neo HPLC Column µPAC Neo 1 pièce
17897883 110 cm μPAC™ Neo HPLC Column µPAC Neo 1 pièce
30804779 HT µPAC Neo Plus column µPAC Neo Plus 1 pièce
30804780 110 cm µPAC Neo Plus column µPAC Neo Plus 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 30804774 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur COLUPAC050NAN
Chromatographie - Promotion du mois
Utilisez le code promo 28106
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Apprenez-en davantage sur vos échantillons protéomiques grâce aux colonnes HPLC Thermo Scientific™ μPAC™.
Apprenez-en davantage sur vos échantillons protéomiques grâce aux colonnes HPLC Thermo Scientific™ μPAC™. Notre gamme de colonnes μPAC Neo offre une résolution supérieure à celle de la génération précédente de colonnes μPAC, ce qui vous permet d’extraire la quantité maximale d’informations provenant d’échantillons très complexes à l’aide d’une chromatographie à faible débit. L’installation des colonnes est simple et fiable avec les raccords à serrage manuel Thermo Scientific™ nanoViper™.
La gamme de colonnes μPAC Neo est le choix idéal pour une variété d’expériences protéomiques, notamment la quantification rapide sans marquage, l’identification complète et l’analyse des cellules simples.
Performance and Robustness
- μPAC Neo Plus columns operate at moderate pressures, allowing for longer flow paths that increase separation performance and sensitivity. Operating at lower back pressures also extends column lifetime.
Column-to-Column Reproducibility
- The unique micromachining manufacturing of our μPAC Neo Plus column line produces columns that are virtually identical. This results in increased injection-to-injection and column-to-column reproducibility, providing you with greater confidence in your results throughout the duration of a research study.
Perfect Flow Path Order
- μPAC Neo Plus columns are designed with a perfect flow path order, eliminating heterogeNeo Plusus flow paths. The ordered flow path of the columns minimizes dispersion to the overall separation, resulting in sharper and more intense chromatographic peaks.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Double nanoViper
Débit 100 to 750 nL/min
À utiliser avec 10 µm I.D. voltage spacer and grounding cable
Comprend 50 cm µPAC Neo Plus column
Pression max. 6526 psi (450 bar)
pH 1.5 to 7
Porosité 100 to 300 Å
Température 60°C
Phase stationnaire C18
Gamme de produits µPAC Neo Plus
Volume (métrique) 1.5 µL
Matériau de remplissage Silicon Chip
Type de colonne Cylindrical Micro Pillar Array
“End-capped” Yes
À utiliser avec (application) Bottom-up Proteomics
Bed Length 50 cm
Bed Width 180 µm
Interpillar Distance 1.25 µm
Pillar Diameter 2.5 µm
Pillar Length 16 µm
Type de produit 50 cm μPAC Neo Plus column