Learn More
Thermo Scientific™ μColonnes HPLC PAC™ Neo
Code produit. 30804779 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Comprend:
110 cm μPAC™ Neo HPLC Column
110 cm µPAC Neo Plus column
50 cm μPAC™ Neo HPLC Column
50 cm µPAC Neo Plus column
HT µPAC Neo Plus column
Gamme de produits:
µPAC Neo
µPAC Neo Plus
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 30804779
Marque: Thermo Scientific™ COLUPAC005CAP
Edge
Apprenez-en davantage sur vos échantillons protéomiques grâce aux colonnes HPLC Thermo Scientific™ μPAC™.
Apprenez-en davantage sur vos échantillons protéomiques grâce aux colonnes HPLC Thermo Scientific™ μPAC™. Notre gamme de colonnes μPAC Neo offre une résolution supérieure à celle de la génération précédente de colonnes μPAC, ce qui vous permet d’extraire la quantité maximale d’informations provenant d’échantillons très complexes à l’aide d’une chromatographie à faible débit. L’installation des colonnes est simple et fiable avec les raccords à serrage manuel Thermo Scientific™ nanoViper™.
La gamme de colonnes μPAC Neo est le choix idéal pour une variété d’expériences protéomiques, notamment la quantification rapide sans marquage, l’identification complète et l’analyse des cellules simples.
Performance and Robustness
- μPAC Neo Plus columns operate at moderate pressures, allowing for longer flow paths that increase separation performance and sensitivity. Operating at lower back pressures also extends column lifetime.
Column-to-Column Reproducibility
- The unique micromachining manufacturing of our μPAC Neo Plus column line produces columns that are virtually identical. This results in increased injection-to-injection and column-to-column reproducibility, providing you with greater confidence in your results throughout the duration of a research study.
Perfect Flow Path Order
- μPAC Neo Plus columns are designed with a perfect flow path order, eliminating heterogeNeo Plusus flow paths. The ordered flow path of the columns minimizes dispersion to the overall separation, resulting in sharper and more intense chromatographic peaks.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format de colonne Double nanoViper
Débit 300 to 3000 nL/min
À utiliser avec 20 µm I.D. voltage spacer and grounding cable
Comprend HT µPAC Neo Plus column
Pression max. 6526 psi (450 bar)
pH 1.5 to 7
Porosité 100 to 300 Å
Température 60°C
Phase stationnaire C18
Gamme de produits µPAC Neo Plus
Volume (métrique) 1.5 µL
Matériau de remplissage Silicon Chip
Type de colonne Rectangular Micro Pillar Array
“End-capped” Yes
À utiliser avec (application) Bottom-up Proteomics
Bed Length 5.5 cm
Bed Width 1850 µm
Interpillar Distance 2 µm
Pillar Diameter 3 µm x 75 µm
Pillar Length 25 µm