Learn More
Invitrogen™ Pacific Blue™ Annexin V/SYTOX™ AADvanced™ Apoptosis Kit, for flow cytometry
Code produit 10118184
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10118184 1 kit 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10118184 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A35136
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Kit d’apoptose Pacific Blue™ Annexine V/SYTOX™ AADvanced™ pour cytométrie en flux
Ce produit détecte l’externalisation de la phosphatidylsérine dans les cellules apoptotiques à l’aide d’annexine V recombinante conjuguée au colorant violet fluorescent Pacific Blue™ et dans les cellules mortes à l’aide de colorant SYTOX™ AADvanced™. Après avoir coloré une population cellulaire avec du Pacific Blue™, de l’annexine V et du SYTOX™ AADvanced™, les cellules apoptotiques présentent une fluorescence violette, les cellules mortes une fluorescence rouge et les cellules vivantes une fluorescence faible ou nulle. Ces populations sont facilement distinguées par un cytomètre en flux avec les lignes de 405 nm et 488 nm pour l’excitation. Il y a très peu de chevauchement spectral entre les deux colorants, ce qui ne nécessite alors qu’une très légère compensation. Chaque kit contient suffisamment de réactifs pour environ 50 tests de cytométrie en flux.
Consultez un guide de sélection de tous les dosages d’apoptose pour la cytométrie de flux.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Quantité 1 kit
Format Tube
Type de produit Kit d’apoptose
Contenu et stockage Contient 1 flacon d’annexine V, conjugué Pacific Blue™ (250 µl), 1 flacon de coloration de cellules mortes SYTOX™ AADvanced™ et 1 bouteille de tampon de liaison à l’annexine (solution 5X, 15 ml) et 1 flacon de DMSO (100 µl).
Conserver au réfrigérateur (2–8°C) et à l’abri de la lumière.
Faisceaux laser du cytomètre en flux 405, 488
Excitation / émission Pacific Blue™ : 415⁄455, SYTOX™ AADvanced™ : 546 / 647
Nbre de réactions 50
Conditions d’expédition Glace humide
À utiliser avec (application) Cytométrie en flux
Conjugué Coloration pour cellules mortes Pacific Blue™, SYTOX™ AADvanced™
À utiliser avec (équipement) Cytomètre en flux