Learn More
Invitrogen™ Pacific Orange™ and Pacific Blue™ Antibody Labeling Kits
Code produit 10534453
Modifier l'affichage
Click to view available options
Excitation / émission:
405/551
410/455
Couleur:
Pacific Blue
Pacific Orange
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Excitation / émission Couleur Conditionnement
10534453 410/455 Pacific Blue 1 pièce
10165212 405/551 Pacific Orange 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10534453 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur P30013
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Les kits de marquage d’anticorps lient spécifiquement de petites quantités d’anticorps aux colorants Pacific Orange ou Pacific Blue excitables par la lumière violette. Marquez facilement jusqu’à 100 μg d’anticorps par réaction, avec 5 réactions par kit.
Les kits de marquage d’anticorps Pacific Orange et Pacific Blue permettent de fixer un marqueur fluorescent excitable à la lumière violette sur les anticorps (jusqu’à 100 μg par réaction). Chaque kit contient suffisamment de colorant pour cinq réactions.
Un anticorps primaire marqué directement avec un fluorophore produit souvent une moindre fluorescence de fond et une faible liaison non spécifique. Des anticorps primaires du même isotype ou dérivés des mêmes espèces peuvent être multiplexés s’ils sont directement marqués avec des fluorophores compatibles. L’utilisation simultanée des colorants Pacific Blue et Pacific Orange permet d’exciter les deux colorants à la même longueur d’onde tout en distinguant leurs émissions.
Les kits de marquage d’anticorps Pacific Orange et Pacific Blue permettent de marquer de petites quantités d’anticorps avec un colorant violet excitable à la lumière (jusqu’à 100 µg d’anticorps par réaction). De petites quantités d’autres protéines (>40 kDa) peuvent également être marquées à l’aide de ces kits.
Caractéristiques de ces kits de marquage d’anticorps
• Maxima d’excitation et d’émission du Pacific Blue : 410/455 nm
• Maxima d’excitation et d’émission du Pacific Orange : 405/551 nm
• Les protéines marquées sont généralement prêtes à être utilisées en 90 minutes (∼temps de manipulation : 15 minutes)
• Optimisé pour le marquage à petite échelle de toute protéine de >40 kDa
• Les protéines stabilisantes doivent être retirées de l’échantillon avant le marquage
• Purifié à l’aide de filtres à centrifuger pratiques
• Inclut des instructions détaillées pour déterminer le degré de marquage (DOL)
Ces kits contiennent tout ce dont vous avez besoin pour effectuer cinq réactions de marquage distinctes et pour purifier les conjugués obtenus. Les conjugués conviennent parfaitement à diverses applications, notamment la cytométrie en flux, la microscopie par fluorescence, l’immunohistochimie, la détection primaire, les essais ELISA, l’immunocytochimie, la méthode FISH et bien plus. Nous sommes certifiés ISO 9001:2000.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Kit de marquage d’anticorps
Quantité 5 réactions
Contenu et stockage Contient 5 flacons de colorant réactif Pacific Blue™, 1 flacon de bicarbonate de sodium (84 mg), une résine de purification (10 ml), 5 colonnes de centrifugation et 5 tubes de prélèvement.
Conservez à 2 à 8°C, à l’abri de la lumière. Le composant A peut être stocké entre -20°C et 8°C.
Méthode de détection Fluorescence
Excitation / émission 410/455
Balance d’étiquetage 100 μg
Conditions d’expédition Température ambiante
Gamme de produits Pacific Blue
Réactivité chimique Amine
Solubilité DMSO (diméthylsulfoxyde)
Marqueur ou colorant Pacific Blue
Couleur Pacific Blue
Labeling Target Anticorps, Protéines
Type d’étiquette Colorants Pacific