Learn More
Fisherbrand™ Lot de pinces pour flacons cryogéniques et de vaccins
Code produit 17897145 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 paquets
Conditionnement:
2 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17897145 2 paquets 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17897145
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.50€
    22.66€ / 2 pièces
    Économisez 9.84€
    30% de réduction
Expédition estimée: 04-01-2027
La préhension complète pour une précision optimale.
  • En polyester renforcé, qui est résistant au froid et résistant à l’effort quotidien
  • La cible de contraction désignée assure une précision et une préhension maximales à chaque utilisation
Spécification
Type de produit Pinces
Quantité 2 paquets
Stérilité Non stérile
Longueur (métrique) 15.24 cm
Matériau GFPP