Learn More
Hettich Centrifugeuse réfrigérée sur pied Rotanta 460 RF
Code produit 30245551
Modifier l'affichage
Click to view available options
Réfrigéré:
Oui
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Réfrigéré Conditionnement
30245551 Oui 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 30245551 Fournisseur Hettich Code fournisseur 5675SET2
 Article restreint
Expédition estimée: 06-01-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Centrifugeuse réfrigérée sur pied Rotanta 460 RF avec rotor, godets, couvercles, adaptateurs pour tubes de sang et adaptateurs pour centrifugation.
La Rotanta 460 RF est dotée d'un panneau de commande flexible vous permettant de créer jusqu'à 98 programmes et d'ajuster les paramètres de votre application.
  • Régler le temps, la vitesse (RPM ), RCF, accélération (9 niveaux) et freinage (19 niveaux) avec l'écran LCD facile à utiliser.
  • Il est possible de configurer un contrôle personnalisable et indépendant des alarmes visuelles et/ou sonores pour la notification de fin de cycle. Cela permet d'indiquer de l'autre côté de la pièce que votre unité est prête pour la prochaine opération.
  • Capacité : 28 tubes coniques de 50 mL ou 56 tubes coniques de 15 mL
Spécification
Capacité 28 tubes coniques de 50 ml, 56 tubes coniques de 15 ml
Vitesse max. 4600 RPM (rotor inclus)
Réfrigéré Oui
FCR max. 4708g (rotor inclus)
Type de produit Centrifugeuse réfrigérée à paquet de sol