Learn More
Pohli™ Dévidoir de ruban d’emballage
Code produit 15851418
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
Ruban adhésif
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
15851418 Ruban adhésif 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15851418 Fournisseur Pohli™ Code fournisseur 2103217
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    123.00€
    93.05€ / 1 pièces
    Économisez 29.95€
    24% de réduction
Expédition estimée: 03-12-2026
Dévidoir manuel pour ruban adhésif, 75 mm.
  • Dévidoir manuel de ruban adhésif (UN)
  • 75 mm de large
  • 360 g/pièce
Spécification
Capacité Ruban adhésif
À utiliser avec (application) Emballage combiné SUPER FSP
Ruban adhésif à commander séparément (2403216).