Learn More
Bryson Packaging™ Feuille d’aluminium
Code produit 12379548
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (métrique):
100 mm
500mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (métrique) Conditionnement
12379548 500mm 1 pièce
12309558 100 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12379548 Fournisseur Bryson Packaging™ Code fournisseur AKL300040J
En stock
Adaptée au conditionnement général et à de nombreuses applications de laboratoire. Bryson Packaging™ Le papier aluminium est idéal pour une utilisation dans les autoclaves. Disponible en rouleaux de 100 mm de μlarge, calibre 18 M et de 500 mm de large, μcalibre 12 M. Chaque rouleau contient 75 m de film d'emballage de qualité.
  • Adaptées au conditionnement général et à de nombreuses applications de laboratoire, notamment :
    • scellage de flacons
    • tubes de culture
    • arrêt des fuites
    • réduction de l’évaporation ou des pertes de chaleur
    • bouchons en liège
    • fabrication de nacelles de pesée ou de boîtes
  • Rouleaux de 75 m disponibles dans une variété de largeurs et de calibres
  • Parfaits pour une utilisation dans des autoclaves
  • Fournis dans une boîte avec un bord tranchant
Spécification
Applications Autoclavables
Longueur (impériale) 246,1 ft
Couleur Argent métallique
Type de produit Feuille d’aluminium dans distributeur avec lame de coupe intégrée
Largeur (métrique) 500mm
Matériau Aluminium
Épaisseur 12 μm