Learn More
Bryson Packaging™ Rouleaux de film alimentaire
Code produit 12328039
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (métrique):
300 mm
380 mm
450 mm
Conditionnement:
3 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (métrique) Conditionnement
12328039 450 mm 3 pièces
12308039 300 mm 3 pièces
12318039 380 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12328039 Fournisseur Bryson Packaging™ Code fournisseur SEL350060C
Expédition estimée: 25-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Adaptés au scellage de récipients de laboratoire tels que les flacons, béchers, bouteilles, tubes et autres. Bryson Packaging™ Les rouleaux de film étirable sont fournis en feuilles pré-perforées pour un détachement facile.
  • Fabriqué à partir d'un film PVC extrudé, d'une épaisseur μde 50 m
  • Conviennent à une utilisation dans les surgélateurs
  • Étirables des deux côtés
  • Résistants aux staphylocoques
  • Destruction thermique à 125 °C
Spécification
Applications Adaptés au scellage de récipients de laboratoire, comme les flacons, béchers, bouteilles et tubes. Peuvent être utilisés dans des conditions de surgélation
Description Rouleau de film étirable
Type de produit Film
Largeur (métrique) 450 mm
Matériau PVC
Épaisseur 50 μm