Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Inserts de colonnes de remplissage
Code produit 12984071
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 de chaque
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12984071 1 de chaque 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12984071 Fournisseur Trajan Scientific and Medical™ Code fournisseur 09223401
Expédition estimée: 26-11-2026
Le processus de désactivation unique des inserts d’injection SGE offre une excellente analyse pour une large gamme de composés
  • Chaque lot d’inserts testé pour l’activité
  • En verre borosilicaté
  • Codage couleur par géométrie pour faciliter l’identification
  • S’utilise avec les instruments Agilent et Thermo Scientific
Spécification
Quantité 1 de chaque
Longueur (métrique) 92 mm
Diamètre (métrique) interne 1,8 mm
Diamètre (métrique) externe 3 mm
À utiliser avec (équipement) Modèles 5880, 5890, 6890 Agilent Technology