Description
L’équipement d’emballage Tricorn comprend l’équipement d’emballage 5/50 (connecteur 5 mm et tube en verre 50 mm) ou 10/100 (connecteur 10 mm et tube en verre 100 mm), les joints toriques en EPDM et l’unité inférieure, le bouchon et le bouchon d’arrêt.
- Les colonnes Tricorn sont conçues pour la chromatographie liquide à haute résolution de biomolécules effectuées à des pressions moyennes à élevées. Ils conviennent à une utilisation avec des milieux de haute performance, tels que Sepharose High Performance, Superdex Prep Grade et SOURCE.
- Les colonnes sont disponibles avec des diamètres intérieurs de 5 et 10 mm, et en longueurs de 20 à 200 mm. Des longueurs de colonne de 300 et 600 mm sont également disponibles pour les colonnes de 10 mm de diamètre. La conception et les dimensions des colonnes les rendent particulièrement utiles pour les étapes de sélection et de polissage dans la purification des protéines.
- Les tubes en verre revêtus de film plastique protègent les personnes présentes dans le laboratoire contre toute blessure en cas de chute ou d’utilisation de la colonne en dehors de ses spécifications.
Spécification
Spécification
| Type | Équipement d’emballage |
| Matériau | PP/PEEK/EPDM/verre borosilicaté |
| Comprend | 1 x unité inférieure (bouchon, support de filtre et joint torique), 1 x tube d’emballage 10/100, 1 x connecteur d’emballage |
| Stabilité au pH | pH de 0 à 14 |
| À utiliser avec (application) | Milieux de haute performance, tels que Sepharose High Performance, Superdex Prep Grade et Source |
| Température de fonctionnement (métrique) | 4°C à 60°C |
| Quantité | 1/boîte |