Learn More
Thermo Scientific Chemicals Paclitaxel, +99 %
Code produit 10516261 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
25 mg
Conditionnement:
1mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10516261 1 mg 1mg
10482875 5 mg 5mg
10093573 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10516261 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 328420010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Le paclitaxel, également connu sous le nom de taxol, numéro CAS 33069-62-4, est un médicament chimiothérapeutique qui permet la stabilisation de l’ensemble des microtubules et l’arrêt de la progression du cycle cellulaire.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
Le paclitaxel est un composé naturel isolé à l’origine de l’arbre T. brevifolia
Le paclitaxel lie la tubuline et stabilise la formation des microtubules, empêchant ainsi le désassemblage
Le paclitaxel est utilisé comme médicament pour arrêter les cellules au point de contrôle mitotique et bloquer la progression du cycle cellulaire, induisant ainsi la mort des cellules cancéreuses
Applications
Le paclitaxel peut être utilisé dans les recherches précliniques en laboratoire sur des maladies telles que le cancer, les maladies cardiaques, les troubles inflammatoires et la fibrose hépatique
Le paclitaxel peut être utilisé comme outil en biologie cellulaire pour étudier les conditions d’arrêt des points de contrôle mitotiques et les cascades de signalisation en aval
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 33069-62-4
Formule moléculaire C47H51NO14
Poids moléculaire (g/mol) 853.92
Numéro MDL MFCD00869953
Clé InChI RCINICONZNJXQF-VAZQATRQSA-N
Synonyme paclitaxel, taxol, taxol a, abraxane, paxene, paxceed, plaxicel, yewtaxan, onxol, ebetaxel
CID PubChem 133640187
Nom IUPAC (1S,2S,4S,7R,9S,10S,12R,15S)-4,12-bis(acétyloxy)-1,9-dihydroxy-15-{[(2R,3S)-2-hydroxy-3-phényl-3-(phénylformamido)propanoyl]oxy}-10,14,17,17-tétraméthyl-11-oxo-6-oxatetracyclo[11.3.1.0³,¹⁰.0⁴,⁷]heptadéc-13-en-2-yl benzoate
SMILES CC(=O)O[C@@H]1C2=C(C)[C@H](C[C@@](O)([C@@H](OC(=O)C3=CC=CC=C3)C3[C@@]4(CO[C@@H]4C[C@H](O)[C@@]3(C)C1=O)OC(C)=O)C2(C)C)OC(=O)[C@H](O)[C@@H](NC(=O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau Paclitaxel
Note relative au nom 99+%
Point de fusion 213.0°C to 216.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (HPLC)
Quantité 1 mg
Merck Index 15, 7081
Informations sur la solubilité Solubility in water: sparingly soluble. Other solubilities: soluble in methanol,dmso,acetonitrile
Poids de la formule 853.9
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Paclitaxel
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
  • H413-Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.