Learn More
Paclitaxel Succinate, TRC
Code produit 30414057
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
250 mg
Conditionnement:
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30414057 25 mg -
30422414 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30414057 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP13253025MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 117527-50-1
Formule moléculaire C51H55NO17
Poids moléculaire (g/mol) 953.98
Synonyme 2'-O-Succinoylpaclitaxel, 2'-O-Succinylpaclitaxel, 2'-Succinylpaclitaxel, 2'-Succinyltaxol, Paclitaxel 2'-(Hydrogen Succinate), Paclitaxel 2'-Hemisuccinate, [2aR-[2aα,4β,4aβ,6β,9α(1R*,2S*),11α,12α,12aα,12bα]]-Mono[2-(benzoylamino)-1-[[[6,12b-bis(acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-2a,3,4,4a,5,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-4,11-dihydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-5-oxo-7,11-methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-9-yl]oxy]carbonyl]-2-phenylethyl] Ester Butanedioic Acid, Mono[(1R,2S)-2-(benzoylamino)-1-[[[(2aR,4S,4aS,6R,9S,11S,12S,12aR,12bS)-6,12b-bis(acetyloxy)-12-(benzoyloxy)-2a,3,4,4a,5,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-4,11-dihydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-5-oxo-7,11-methano-1H-cyclodeca[3,4]benz[1,2-b]oxet-9-yl]oxy]carbonyl]-2-phenylethyl] Ester Butanedioic Acid
Nom IUPAC 4-(((1S,2R)-1-benzamido-3-(((2aR,4S,4aS,6R,9S,11S,12S,12aR,12bS)-6,12b-diacetoxy-12-(benzoyloxy)-4,11-dihydroxy-4a,8,13,13-tetramethyl-5-oxo-2a,3,4,4a,5,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahydro-1H-7,11-methanocyclodeca[3,4]benzo[1,2-b]oxet-9-yl)oxy)-3-oxo-1-phenylpropan-2-yl)oxy)-4-oxobutanoic acid
SMILES O=C(C)O[C@H](C1=C(C)[C@@H](OC([C@H](OC(CCC(O)=O)=O)[C@@H](NC(C2=CC=CC=C2)=O)C3=CC=CC=C3)=O)C[C@]([C@H](OC(C4=CC=CC=C4)=O)[C@@]5([H])[C@@]6(C)[C@@H](O)CC7C5(OC(C)=O)CO7)(O)C1(C)C)C6=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Paclitaxel Succinate
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C51H55NO17/c1-27-33(66-47(62)41(67-37(58)23-22-36(56)57)39(30-16-10-7-11-17-30)52-45(60)31-18-12-8-13-19-31)25-51(63)44(68-46(61)32-20-14-9-15-21-32)42-49(6,34(55)24-35-50(42,26-64-35)69-29(3)54)43(59)40(65-28(2)53)38(27)48(51,4)5/h7-21,33-35,39-42,44,55,63H,22-26H2,1-6H3,(H,52,60)(H,56,57)/t33-,34-,35+,39-,40+,41+,42-,44-,49+,50-,51+/m0/s1
Poids de la formule 953.35