Learn More
Pacritinib, MedChemExpress
Code produit. 16459587
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16459587
Marque: Medchem Express HY16379
MedChemExpress Pacritinib (SB1518) is a potent inhibitor of both wild-type JAK2 (IC50=23 nM) and JAK2V617F mutant (IC50=19 nM). Pacritinib also inhibits FLT3 (IC50=22 nM) and its mutant FLT3D835Y (IC50=6 nM).
Pacritinib (SB1518) is a potent inhibitor of both wild-type JAK2 (IC50=23 nM) and JAK2V617F mutant (IC50=19 nM). Pacritinib also inhibits FLT3 (IC50=22 nM) and its mutant FLT3D835Y (IC50=6 nM).
Spécification
Nom chimique ou matériau Pacritinib
CAS 937272-79-2
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C28H32N4O3
Quantité 5 mg
Synonyme SB1518
Informations sur la solubilité DMSO : 5 mg/mL (10.58 mM; Need ultrasonic)
SMILES C1(COC/C=C/COCC2=C(OCCN3CCCC3)C=CC4=C2)=CC=CC(C5=N/C(NC=C5)=N\4)=C1
Poids moléculaire (g/mol) 472.58
Poids de la formule 472.58
Pourcentage de pureté 98.21%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.