Learn More
Thermo Scientific™ Padded Armrest 316L SS
Code produit 15933120 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Laboratory Enclosure
Conditionnement:
2 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
15933120 Laboratory Enclosure 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15933120 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 50156438
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    484.00€
    458.00€ / 2 pièces
    Économisez 26.00€
    5% de réduction
 Article restreint
En stock
Accessories for Herasafe 2025 and 2030i BSC
Padded armrest 316L SS for Herasafe 2025 and 2030i BSC
Padded armrest 316L SS for Herasafe 2025 and 2030i BSC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Laboratory Enclosure
Quantité 2 Pk.