Learn More
Fisherbrand™ Sachet mélangeur à palettes
Code produit 17359912 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
400 mL
Conditionnement:
500 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
17359912 400 mL 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17359912
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 03-12-2026
Sachets pour mélangeur à palettes Fisherbrand à utiliser avec les mélangeurs à palettes.
  • Stériles, sachets de 400 ml
  • PEBD vierge de haute qualité
  • Résistant aux déchirures et aux accros
  • Adapté à la plupart des mélangeurs à palettes
  • Disponible avec ou sans filtre
Spécification
À utiliser avec (application) Aliments et autres échantillons
À utiliser avec (équipement) Mélangeurs à palettes
Dimensions (L x l) 300 x 180 mm
Capacité (métrique) 400 mL