Learn More
Paeonol, MedChemExpress
Code produit 16432509
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16432509 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16432509 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN0159
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress Paeonol is an active extraction from the root of Paeonia suffruticosa, Paeonol inhibits MAO-A and MAO-B with IC50 of 54.6 μM and 42.5 μM, respectively.
Paeonol is an active extraction from the root of Paeonia suffruticosa, Paeonol inhibits MAO-A and MAO-B with IC50 of 54.6 μM and 42.5 μM, respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau Paeonol
CAS 552-41-0
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C9H10O3
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Ethanol : 50 mg/mL (300.90 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 38 mg/mL (228.68 mM) ∣H2O : 1 mg/mL (6.02 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C1=CC=C(OC)C=C1O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 166.17
Poids de la formule 166.17
Pourcentage de pureté 99.98%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death