Learn More
Thermo Scientific™ Échelle de protéines précolorée PageRuler™ Plus, 10 à 250 kDa
Code produit 17196098 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 x 250 μl
8 x 250 μl
10 x 250μl
Conditionnement:
10 pièces
2 pièces
4 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17196098 8 x 250 μl 4 pièces
11832124 2 x 250 μl 2 pièces
15543197 8 x 250 μl 4 pièces
11852124 10 x 250μl 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 17196098 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 26619X4
 Article restreint
En stock
Mélange de 9 protéines colorées en bleu, orange et vert (entre 10 et 250 kDa) à utiliser comme étalons dans l’électrophorèse protéique (SDS-PAGE) et le transfert Western.
Thermo Scientific™ PageRuler Plus Prestained Protein Ladder is a mixture of nine blue-, orange-, and green-stained proteins (10 to 250 kDa) for use as size standards in protein electrophoresis (SDS-PAGE) and western blotting. The protein ladder is supplied in a ready-to-use format for direct loading onto gels; no need to heat, reduce, or add sample buffer prior to use.
L’échelle de protéines précolorée Thermo Scientific PageRuler Plus est un mélange de neuf protéines colorées en bleu, orange et vert (10 à 250 kDa) à utiliser comme dimension standard dans l’électrophorèse protéique (SDS-PAGE) et le transfert Western. L’échelle de protéines est fournie dans un format prêt à l’emploi pour le chargement direct sur les gels ; il n’est pas nécessaire de chauffer, de réduire ou d’ajouter un tampon d’échantillon avant utilisation.
Découvrez et comparez tous les autres étalons et échelles de protéines ›
Applications
• Surveillance de la migration des protéines pendant l’électrophorèse sur gel de polyacrylamide-SDS
• Surveillance du transfert des protéines sur les membranes après transfert Western
• Dimensionnement des protéines sur gels de polyacrylamide SDS et transferts Western
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Contenu : huit flacons de 250 μl chacun
Tampon de stockage : 62,5 mm de Tris-H3PO4 (pH 7,5 à 25°C), 1 mm d’EDTA, 2 % de SDS, 10 mm de DTT, 1 mm de NaN3 et 33 % de glycérol
Stockage : Dès réception , stocker à -20°C
Méthode de détection Colorimétrique, fluorescence dans le proche IR (700 nm), fluorescence RVB (555 nm)
Number of Markers 9
Prêt à charger Oui
Plage de dimensions 10 à 250 kDa
Compatibilité du gel Gels Bolt™ Bis-Tris Plus, gels Novex™ Tricine, gels Novex™ Tris-Glycine, gels NuPAGE™ Bis-Tris, gels NuPAGE™ Tris-Acétate, gels SDS-PAGE
Poids moléculaire 250, 130, 100, 70, 55, 35, 25, 15, 10 kDa
Quantité 8 x 250 μl
Conditions d’expédition Approved for shipment on Wet or Dry Ice
Gamme de produits PageRuler
Type de produit Échelle de protéines
Stain Type 3 couleurs : bleu, orange, vert
System Type SDS-PAGE