Learn More
Thermo Scientific™ Échelle de protéines NIR précolorée PageRuler™
Code produit 12361893
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 x 250 μL
25 μg
8 x 250 μL
Conditionnement:
2 pièces
25µg
4 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12361893 2 x 250 μL 2 pièces
12821503 8 x 250 μL 4 pièces
17146108 8 x 250 μL 4 pièces
15518936 25 μg 25µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 12361893 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 26635
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    338.00€
    324.65€ / 2 pièces
    Économisez 13.35€
    3% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Mélange de 10 protéines (11 à 250 KDa) colorées en bleu et marquées au fluor pour une visualisation fluorescente proche IR et un dimensionnement des protéines après électrophorèse.
L’échelle de protéines NIR précolorée Thermo Scientific™ PageRuler est un mélange de 10 protéines (11 à 250 kDa) colorées en bleu et marquées au fluor pour une visualisation fluorescente proche IR et un dimensionnement des protéines après électrophorèse.
Les marqueurs MW de protéine dans cette échelle se résolvent en bandes nettes lorsqu’ils sont analysés par SDS-PAGE et sont marqués avec un colorant fluorescent pour visualisation avec des instruments équipés pour la détection de la fluorescence proche infrarouge (NIR). Les bandes sont également directement visibles car les protéines sont de couleur bleue précolorée. La bande de 55 kDa est d’une plus grande intensité et sert de bande de référence. L’échelle de protéines est commodément conditionnée et prête à l’emploi : aucun chauffage, dilution ou ajout d’agent réducteur n’est requis avant utilisation.
Points clés :
  • Gamme de tailles 10 protéines s’étendant de 11 à 250 kDa
  • Fluorescent détection à l’aide d’un laser rouge de 670 nm ou de canaux de 700 nm avec des imageurs à fluorescence
  • Prêt à l’emploi : fourni dans un tampon de chargement pour un chargement direct sur les gels
  • Bandes nettes excellente taille pour la visualisation proche IR des gels et des transferts de protéines
  • Bande de référence la bande de 55 kDa comporte une intensité supérieure pour une orientation aisée
  • Soumis à un test de qualité : chaque lot est évalué par SDS-PAGE et transfert Western
Comprend :
Protéines dans 62,5 mm de Tris-H3PO4 (pH 7,5 à 25°C), 1 mm d’EDTA, 2 % de SDS, 10 mm de DTT, 1 mm de NaN3 et 33 % de glycérol
Matériel nécessaire :
Imageur fluorescent capable de détecter la fluorescence proche IR, comme certains imageurs Typhoon™ et le système d’imagerie IR LI-COR Odyssey™
Recommandées dans les cas suivants :
Dimensionnement des protéines sur gels SDS-polyacrylamide et transferts Western pour visualisation avec imageurs à fluorescence proche IR (NIR)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Contenu : deux flacons de 250 μl chacun
Tampon de stockage :62,5 mM de Tris-H3PO4 (pH 7,5 à 25°C), 1 mM d’EDTA, 2 % de SDS, 10 mM de DTT, 1 mM de NaN3 et 33 % de glycérol
Stockage :Dès réception, conserver à -20°C
Couleur Blue
Méthode de détection Colorimétrique, fluorescence dans le proche IR (700 nm)
Number of Markers 10
Prêt à charger Oui
Plage de dimensions 11 à 250 kDa
Compatibilité du gel Gels Bolt™ Bis-Tris Plus, gels Novex™ Tricine, gels Novex™ Tris-Glycine, gels NuPAGE™ Bis-Tris, gels NuPAGE™ Tris-Acétate, gels SDS-PAGE
Poids moléculaire 250, 130, 95, 70, 55, 43, 34, 26, 15, 11 kDa
Quantité 2 x 250 μL
Conditions d’expédition Homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée
Gamme de produits PageRuler
Type de produit Échelle de protéines
System Type Transfert Western, SDS-PAGE