Learn More
Thermo Scientific™ Échelle de protéines à plage étendue et non colorée PageRuler™
Code produit 17116108 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 x 250 μl
8 x 250 μL
Conditionnement:
2 pièces
4 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17116108 8 x 250 μL 4 pièces
11892124 2 x 250 μl 2 pièces
15563197 8 x 250 μL 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17116108 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 26630X4
 Article restreint
En stock
Mélange de 11 protéines (5 à 250 kDa) à utiliser comme étalons de taille lors de l’électrophorèse de protéines (SDS-PAGE) et des transferts Western.
L’échelle de protéines à plage étendue non colorée Thermo Scientific™ PageRuler est un mélange de 11 protéines (5 à 250 kDa) à utiliser comme étalons de taille lors de l’électrophorèse de protéines (SDS-PAGE) et des transferts Western.
Les marqueurs de protéines à poids moléculaire de cette échelle se traitent en bandes nettes clairement identifiables d’une taille allant de 5 kDa à 250 kDa lorsqu’ils sont analysés par SDS-PAGE et colorés avec une coloration Coomassie ou à l’argent. Les bandes de protéines de 100, 50 et 20 kDa sont d’une plus grande intensité et servent de bandes de référence. Les protéines peuvent être détectées sur les transferts Western par coloration avec Ponceau S, bleu de Coomassie ou d’autres colorants protéiques. De plus, les protéines de l’échelle (à l’exception du peptide de 5 kDa) contiennent une séquence Strep-tag™ II intégrale et peuvent être détectées sur des transferts Western à l’aide de conjugués Strep-Tactin™. L’échelle de protéines à plage étendue non colorée PageRuler est prête à l’emploi : il n’est pas nécessaire de réchauffer, diluer ou ajouter d’agent de réduction avant utilisation.
Points clés :
  • Gamme de tailles : onze protéines s’étendant de 5 à 250 kDa
  • Prêt à l’emploi – fourni dans un tampon de chargement pour charge directe sur les gels ; inutile de faire bouillir.
  • Bandes nettes : excellente précision pour la détection avec des colorations Coomassie ou à l’argent
  • Bandes de référence : les bandes de 100, 50 et 20 kDa sont plus intenses pour une orientation aisée
  • Marquage : chaque protéine de l’échelle contient une séquence Strep-tag™ II intégrale
  • Soumis à un test de qualité – chaque lot est évalué par SDS-PAGE et transfert Western.
Comprend :
Protéines dans 62,5 mm de Tris-H3PO4 (pH 7,5 à 25°C), 1 mm d’EDTA, 2 % de SDS, 100 mm de DTT, 1 mm de NaN3, 0,01 % de bleu de bromophénol et 33 % de glycérol.
Recommandées dans les cas suivants :
Dimensionnement précis des protéines sur gels de polyacrylamide SDS et transferts Western
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Contenu : huit flacons de 250 μL chacun
Tampon de stockage : 62,5 mm de Tris-H3PO4 (pH 7,5 à 25°C), 1 mm d’EDTA, 2 % de SDS, 10 mm de DTT, 1 mm de NaN3, 0,01 % de bleu de bromophénol et 33 % de glycérol
Stockage : Dès réception , stocker à -20°C
Number of Markers 11
Prêt à charger Oui
Plage de dimensions 5 à 250 kDa
Poids moléculaire 250, 150, 100, 70, 50, 40, 30, 20, 15, 10, 5 kDa
Quantité 8 x 250 μL
Gamme de produits PageRuler
Type de produit Échelle de protéines
Stain Type Non coloré
System Type SDS-PAGE