Learn More
Thermo Scientific™ Échelle de protéines à plage basse et non colorée PageRuler™
Code produit 17126108
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 x 250 μl
8 x 250 μL
Conditionnement:
2 pièces
4 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17126108 8 x 250 μL 4 pièces
11802134 2 x 250 μl 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17126108 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 26632X4
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Mélange de huit protéines et peptides purifiés (entre 3,4 et 100 kDa) à utiliser comme étalons de dimensionnement lors de l’électrophorèse sur gel de peptides et protéines de petite taille.
L’échelle de protéines à gamme basse et non colorée Thermo Scientific™ PageRuler est un mélange de huit (8) protéines et peptides purifiés (entre 3,4 et 100 kDa) à utiliser comme étalons de dimensionnement lors de l’électrophorèse sur gel de peptides et de protéines de petite taille.
L’échelle de protéines à gamme basse et non colorée Thermo Scientific PageRuler est un mélange de huit protéines et peptides purifiés (3,4 à 100 kDa) à utiliser comme étalons de dimensionnement lors de l’électrophorèse sur gel de peptides et de protéines de petite taille. L’échelle de protéines est prête à l’emploi pour le chargement direct sur les gels ; nul besoin de la chauffer, de la réduire ou d’ajouter un tampon d’échantillon avant de l’utiliser.
Découvrez et comparez tous les autres étalons et échelles de protéines ›
Caractéristiques du produit
• Bandes de référence : la bande de 25 kDa est plus intense que les autres pour une orientation facile
• Marquée : les protéines de l’échelle (sauf les peptides de 5 et 3,4 kDa) contiennent une séquence Strep-tag™ II intégrale et peuvent être détectées lors des transferts Western à l’aide de conjugués Strep-Tactin™
Applications
• Dimensionnement précis des protéines sur gels de polyacrylamide SDS et transferts Western
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Contenu : huit flacons de 250 μL chacun
Tampon de stockage : 62,5 mm de Tris-H3PO4 (pH 7,5 à 25°C), 1 mm d’EDTA, 2 % de SDS, 100 mm de DTT, 1 mm de NaN3, 0,01 % de bleu de bromophénol et 33 % de glycérol
Stockage : Dès réception , stocker à -20°C
Number of Markers 8
Prêt à charger Oui
Plage de dimensions 3,4 à 100 kDa
Poids moléculaire 100, 30, 25, 20, 15, 10, 5, 3,4 kDa
Quantité 8 x 250 μL
Gamme de produits PageRuler
Type de produit Échelle de protéines
Stain Type Non coloré
System Type SDS-PAGE