Learn More
Thermo Scientific™ Échelle de protéines non colorée PageRuler™
Code produit 11802124 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 x 250 μl
8 x 250 μL
Conditionnement:
2 pièces
4 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11802124 2 x 250 μl 2 pièces
17176098 8 x 250 μL 4 pièces
15523197 8 x 250 μL 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11802124 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 26614
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Mélange de sept protéines natives (entre 14,4 et 116 kDa) à utiliser comme étalons de taille lors de l’électrophorèse de protéines (SDS-PAGE).
Le marqueur de protéines à poids moléculaire non coloré Thermo Scientific™ est un mélange de sept protéines natives (entre 14,4 et 116 kDa) à utiliser comme étalons de taille lors de l’électrophorèse de protéines (SDS-PAGE).
Chaque protéine de l’échelle contient une séquence Strep-tag™ II intégrale qui peut être détectée directement lors des transferts Western à l’aide de conjugués Step-Tactin™ ou d’un anticorps contre la séquence Strep-tag™ II. L’échelle produit des bandes nettes sur le gel de polyacrylamide-SDS après coloration du gel avec des colorants de gel Thermo Scientific Pierce ou d’autres colorants Coomassie ou colorants à l’argent. La bande de protéines de 50 kDa est d’une plus grande intensité et sert de bande de référence.
Points clés :
  • Gamme de tailles : 14 protéines s’étendant de 10 à 200 kDa
  • Prêt à l’emploi : fourni dans un tampon de chargement pour un chargement direct sur les gels
  • Bandes nettes : excellente précision pour la détection avec des colorations Coomassie ou à l’argent
  • Bande de référence : la bande de 50 kDa comporte une intensité supérieure pour une orientation aisée
  • Marquage : chaque protéine de l’échelle contient une séquence Strep-tag™ II intégrale
  • Soumis à un test de qualité – chaque lot est évalué par SDS-PAGE et transfert Western.
Comprend :
Protéines (0,02 à 0,05 mg/ml chacune) dans 62,5 mm de Tris-H3PO4 (pH 7,5 à 25°C), 1 mm d’EDTA, 2 % de SDS, 100 mm de DTT, 1 mm de NaN3, 0,01 % de bleu de bromophénol et 33 % de glycérol.
Recommandées dans les cas suivants :
Dimensionnement précis des protéines sur gels de polyacrylamide SDS et transferts Western
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Contenu : deux flacons de 250 μl chacun, protéines de 0,02 à 0,05 mg/ml de chaque
Tampon de stockage : 62,5 mM de Tris-H3PO4 (pH 7,5 à 25°C), 1 mM d’EDTA, 2 % de SDS, 10 mM de DTT, 1 mM de NaN3, 0,01 % de bleu de bromophénol et 33 % de glycérol
Stockage : Dès réception, conserver à -20°C
Number of Markers 14
Prêt à charger Oui
Plage de dimensions 10 à 200 kDa
Compatibilité du gel Gels Bolt™ Bis-Tris Plus, gels Novex™ Tricine, gels Novex™ Tris-Glycine, gels NuPAGE™ Bis-Tris, gels NuPAGE™ Tris-Acétate, gels SDS-PAGE
Poids moléculaire 200, 150, 120, 100, 85, 70, 60, 50, 40, 30, 25, 20, 15, 10 kDa
Quantité 2 x 250 μl
Conditions d’expédition Homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée
Gamme de produits PageRuler
Type de produit Échelle de protéines
Stain Type Non coloré
System Type Transfert Western, SDS-PAGE