Learn More
Thermo Scientific™ Échelle de protéines non colorée PageRuler™
Code produit 17176098 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 x 250 μl
8 x 250 μL
Conditionnement:
2 pièces
4 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17176098 8 x 250 μL 4 pièces
11802124 2 x 250 μl 2 pièces
15523197 8 x 250 μL 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17176098 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 26614X4
 Article restreint
En stock
Mélange de sept protéines natives (entre 14,4 et 116 kDa) à utiliser comme étalons de taille lors de l’électrophorèse de protéines (SDS-PAGE).
Le marqueur de protéines à poids moléculaire non coloré Thermo Scientific™ est un mélange de sept protéines natives (entre 14,4 et 116 kDa) à utiliser comme étalons de taille lors de l’électrophorèse de protéines (SDS-PAGE).
Chaque protéine de l’échelle contient une séquence Strep-tag™ II intégrale qui peut être détectée directement lors des transferts Western à l’aide de conjugués Step-Tactin™ ou d’un anticorps contre la séquence Strep-tag™ II. L’échelle produit des bandes nettes sur le gel de polyacrylamide-SDS après coloration du gel avec des colorants de gel Thermo Scientific Pierce ou d’autres colorants Coomassie ou colorants à l’argent. La bande de protéines de 50 kDa est d’une plus grande intensité et sert de bande de référence.
Points clés :
  • Gamme de tailles : 14 protéines s’étendant de 10 à 200 kDa
  • Prêt à l’emploi : fourni dans un tampon de chargement pour un chargement direct sur les gels
  • Bandes nettes : excellente précision pour la détection avec des colorations Coomassie ou à l’argent
  • Bande de référence : la bande de 50 kDa comporte une intensité supérieure pour une orientation aisée
  • Marquage : chaque protéine de l’échelle contient une séquence Strep-tag™ II intégrale
  • Soumis à un test de qualité – chaque lot est évalué par SDS-PAGE et transfert Western.
Comprend :
Protéines (0,02 à 0,05 mg/ml chacune) dans 62,5 mm de Tris-H3PO4 (pH 7,5 à 25°C), 1 mm d’EDTA, 2 % de SDS, 100 mm de DTT, 1 mm de NaN3, 0,01 % de bleu de bromophénol et 33 % de glycérol.
Recommandées dans les cas suivants :
Dimensionnement précis des protéines sur gels de polyacrylamide SDS et transferts Western
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Contenu : huit flacons de 250 μL chacun, protéines à une concentration de 0,02 à 0,05 mg/ml chacune
Tampon de stockage : 62,5 mm de Tris-H3PO4 (pH 7,5 à 25°C), 1 mm d’EDTA, 2 % de SDS, 10 mm de DTT, 1 mm de NaN3, 0,01 % de bleu de bromophénol et 33 % de glycérol
Stockage : Dès réception , stocker à -20°C
Number of Markers 14
Prêt à charger Oui
Plage de dimensions 10 à 200 kDa
Poids moléculaire 200, 150, 120, 100, 85, 70, 60, 50, 40, 30, 25, 20, 15, 10 kDa
Quantité 8 x 250 μL
Gamme de produits PageRuler
Type de produit Échelle de protéines
Stain Type Non coloré
System Type SDS-PAGE