Learn More
Justrite Paire de rampe ADA
Code produit 17732418
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
17732418 Bleu 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17732418 Fournisseur Justrite Code fournisseur PGDS0016BU
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    916.97€
    745.87€ / 1 pièces
    Économisez 171.10€
    18% de réduction
Expédition estimée: 03-12-2026
Paire de rampe ADA Justrite pour protège-câble à 5 canaux Guard Dog™.
  • Pour le protège-câble à 5 canaux Guard Dog
  • Dimensions : 56 x 91 x 5 cm
Spécification
Dimensions (L x l x H) 56 x 91 x 5 cm
À utiliser avec (équipement) Protège-câble à 5 canaux Guard Dog™
Poids (métrique) 18,1 kg
Couleur Bleu
Matériau Polyuréthane
Type Rampe