Learn More
Atago™ Réfractomètre numérique de poche et portatif modèle PAL-88S
Code produit 10091102
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
10°C à 40°C
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de températures (métrique) Conditionnement
10091102 10°C à 40°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10091102 Fournisseur Atago™ Code fournisseur 4488
Expédition estimée: 15-12-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Spécification
Type Réfractomètre de poche numérique portatif
Scale Range Propylène glycol (V/V) 0 à 90 %, Point de congélation du propylène glycol de 0 °C à -50 °C
Modèle PAL-88S
Précision ± 0,4 % (V/V) de propylène glycol / Point de congélation du propylène glycol ±1°C / Température de ±1°C
Résolution Concentration en propylène glycol de 0,2 % (V/V) / 1°C au point de congélation du propylène glycol / Température de 0,1°C
Durée de mesure 3 s
Indice IP IP65
Poids (métrique) 100 g
Dimensions (L x l x H) 31 x 55 x 109 mm
Hauteur (métrique) 109 mm
Longueur (métrique) 55 mm
Largeur (métrique) 31 mm
Température ambiante (métrique) 10°C à 40°C
Plage de températures (métrique) 10°C à 40°C
Détails du bloc d’alimentation 2 piles AAA