Learn More
SGE™ Seringues pour échantillonneurs automatiques PAL avec aiguille fixe à pointe conique 50 mm
Description
- Une meilleure résistance aux solvants
- Plages de température larges jusqu’à 150 °C
- Une régularité de fonctionnement accrue
- Spécialement conçues pour les échantillonneurs PAL
- Le dia. ext. des aiguilles de calibre 22 est égal à 0,72 mm
- Le dia. ext. des aiguilles de calibre 23 est égal à 0,63 mm
- Le dia. ext. des aiguilles de calibre 26 est égal à 0,47 mm
- Exactitude et reproductible ; ±1 % (volume distribué) (±2 % pour 0,5 μL seringues
- En forme de cône (également appelé « forme ponctuelle ») AS pour les auto-échantillonneurs), sont conçus pour répondre aux exigences d’injections multiples et améliorent la durée de vie du septum lorsqu’ils sont utilisés avec un auto-échantillonneur
- Le cas échéant, le piston étanche aux gaz est en PTFE
Spécification
Spécification
| Description | Non étanche au gaz |
| Calibre d’aiguille | 26 G |
| Diamètre (impériale) de l’aiguille intérieure | 0,004 in |
| Diamètre (métrique) de l’aiguille intérieure | 0,11 mm |
| Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure | 0,018 in |
| Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure | 0,47 mm |
| À utiliser avec (application) | Chromatographie en phase gazeuse |
| Longueur (impériale) de l’aiguille | 1,96 in |
| Type de produit | Seringue pour échantillonneur automatique |
| Modèle | 10F-CTC-5/0.47C |
| Afficher plus |