Learn More
PAL International™ Godet de lingettes désinfectantes pour surfaces PAL TX PLUS
Code produit 15864477
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
195 x 235 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
15864477 195 x 235 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15864477 Fournisseur PAL International™ Code fournisseur W64230T
 Article restreint
En stock
Conçues pour la désinfection et le nettoyage intensifs des grandes surfaces de contact alimentaire
  • Ces lingettes en tissu résistantes sont conçues pour délivrer le même désinfectant homologué pour le contact alimentaire et hautement efficace sur un matériau haute performance
  • Les lingettes désinfectantes pour surfaces PAL TX sont homologuées pour le contact alimentaire et il a été prouvé qu’elles éliminaient la plupart des microorganismes tels que les bactéries, les levures et les virus
  • Les lingettes désinfectantes pour surfaces PAL TX nettoient et désinfectent sans utiliser de quaternaires, de PHMB ou d’alcool
Spécification
Dimensions (L x l) 195 x 235 mm
Comprend Godet de 8 L avec 500 lingettes PLUS
compliance-icons
Identifiant produit
  • Pal TX Surface Disinfectant Wipes
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine, isotridecanol ethoxylated, alcohols, C12-14, ethoxyl