Learn More
PAL International™ Seau de lingettes désinfectantes de surface PAL TX
Code produit 15936160
Change view
Click to view available options
Dimensions (L x l):
195 x 200 mm
Conditionnement:
2 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) unitSize
15936160 195 x 200 mm 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15936160 Fournisseur PAL International™ Code fournisseur W220230A
Seau de 6,0 L contenant 1000 lingettes désinfectantes à l'alcool
  • Seau de taille moyenne (6,0 L) de lingettes désinfectantes à l'alcool Pal TX
  • Ce seau pratique est conçu pour désinfecter les grandes surfaces dans les zones de restauration à fort trafic.
  • Idéal pour les machines et les équipements, le seau de taille moyenne agit rapidement et peut être utilisé pour nettoyer et désinfecter les surfaces en contact avec les aliments sans laisser de résidus.
Spécification
Dimensions (L x l) 195 x 200 mm
Comprend Seau de 6,0 L contenant 1000 lingettes désinfectantes à l'alcool
compliance-icons
Identifiant produit
  • Pal TX Alcohol Surface Disinfectant Wipes
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: propan-2-ol, ethanol