Learn More
Palatinose Monohydrate, TRC
Code produit 30410811
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
50 g
Conditionnement:
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30410811 50 g -
30412321 5 g -
30417444 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30410811 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP13989050G
 Article restreint
Expédition estimée: 07-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 58024-13-8
Formule moléculaire C12H22O11 . H2O
Poids moléculaire (g/mol) 360.32
Synonyme 6-O-α-D-Glucopyranosyl-D-fructose Monohydrate, Galen IQ Hydrate, Palatinose Monohydrate, Isomaltulose Monohydrate, Palatinose IC Monohydrate, Palatinose ICP Monohydrate
Nom IUPAC (3S,4R,5R)-1,3,4,5-tétrahydroxy-6-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxyméthyl)tétrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)hexane-2-one hydrate
SMILES OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]([C@H]([C@@H](C(CO)=O)O)O)O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O.O
Spécification
Nom chimique ou matériau Palatinose Monohydrate
Quantité 50 g
Formule InChI InChI=1S/C12H22O11.H2O/c13-1-4(15)7(17)8(18)5(16)3-22-12-11(21)10(20)9(19)6(2-14)23-12;/h5-14,16-21H,1-3H2;1H2/t5-,6-,7-,8-,9-,10+,11-,12+;/m1./s1
Poids de la formule 360.13