Learn More
Palatinose Monohydrate, TRC
Code produit 30417444
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
50 g
Conditionnement:
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30417444 1 g 1g
30410811 50 g -
30412321 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30417444 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP1398901G
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 58024-13-8
Formule moléculaire C12H22O11 . H2O
Poids moléculaire (g/mol) 360.32
Synonyme 6-O-α-D-Glucopyranosyl-D-fructose Monohydrate, Galen IQ Hydrate, Palatinose Monohydrate, Isomaltulose Monohydrate, Palatinose IC Monohydrate, Palatinose ICP Monohydrate
Nom IUPAC (3S,4R,5R)-1,3,4,5-tétrahydroxy-6-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxyméthyl)tétrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)hexane-2-one hydrate
SMILES OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]([C@H]([C@@H](C(CO)=O)O)O)O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O.O
Spécification
Nom chimique ou matériau Palatinose Monohydrate
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C12H22O11.H2O/c13-1-4(15)7(17)8(18)5(16)3-22-12-11(21)10(20)9(19)6(2-14)23-12;/h5-14,16-21H,1-3H2;1H2/t5-,6-,7-,8-,9-,10+,11-,12+;/m1./s1
Poids de la formule 360.13