Learn More
Thermo Scientific™ Milieu PALCAM
Description
Détectez et isolez Listeria monocytogenes avec ce milieu de diagnostic sélectif et de différenciation.
Détectez et isolez Listeria monocytogenes à partir d’échantillons alimentaires grâce au milieu PALCAM Thermo Scientific™ Oxoid™ prêt à l’emploi. La base de milieu PALCAM est hautement sélective et contient un système à double indicateur qui permet de différentier facilement Listeria monocytogenes, sur la base des éléments suivants : fermentation de l’esculine, absence de fermentation du mannitol et changement de pH résultant. La présence de jaune d’œuf facilite le rétablissement des cellules endommagées pour l’identification présumée de L. monocytogenes1.
Utilisez le milieu PALCAM pour l’isolement sélectif et une différenciation facile de L. monocytogenes.
- Milieu sélectif : l’ajout de chlorure de lithium, de ceftazidime, de la polymyxine B et de chlorhydrate d’acriflavine rend ce milieu extrêmement sélectif pour Listeria monocytogenes.
- Facile à lire : L. monocytogenes forme des colonies de couleur marron/ noir avec un halo noir, alors que la flore associée positive au mannitol, telle que des staphylocoques et des entérocoques, prolifère sous forme de colonies jaunes.
- Facilité d’utilisation des milieux de culture prêts à l’emploi
Le milieu PALCAM facilite le diagnostic différentiel de L. monocytogenes en utilisant le double indicateur du système.
- Esculine et fer ferreux
- Mannitol et phénol rouge
L.monocytogenes hydrolyse l’esculine, entraînant la formation d’un halo noir autour des colonies. L. monocytogenes ne fermente pas le mannitol et peut ainsi facilement être différencié des contaminants, tels que les entérocoques et les staphylocoques, qui font fermenter le mannitol faisant passer la couleur de l’indicateur de pH du rouge de phénol à jaune.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
Spécification
Spécification
| Couleur | Jaune paille |
| Contenu et stockage | 2°C à 10°C |
| Format | Monoplaque de 90 mm |
| Origine de la fabrication | Allemagne |
| Type de produit | Gélose |
| Poids plein | 19,5 g ± 1,0 g |
| Quantité | 10/boîte |