Learn More
Palifosfamide, MedChemExpress
Code produit 16482307
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16482307 50 mg
16418777 5 mg
16416178 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16482307 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY14798
MedChemExpress Palifosfamide is a novel DNA alkylator and the active metabolite of ifosfamide, with antitumor activity.
Palifosfamide is a novel DNA alkylator and the active metabolite of ifosfamide, with antitumor activity.
Spécification
Nom chimique ou matériau Palifosfamide
Forme physique Solid
CAS 31645-39-3
Couleur Blanc
Quantité 50 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C4H11Cl2N2O2P
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Synonyme Isophosphoramide mustard IPM ZIO-201
Informations sur la solubilité DMSO : 40 mg/mL (180.98 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 14.29 mg/mL (64.65 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=P(NCCCl)(NCCCl)O
Poids moléculaire (g/mol) 221.02
Poids de la formule 221.02
Pourcentage de pureté 95.0%
Qualité Research