Learn More
R&D Systems™ Paliperidone
Code produit 18772524
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18772524 10 mg 10mg
18712684 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18772524 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 4493/10
 Article restreint
Expédition estimée: 19-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Atypical antipsychotic; 5-HT2A and D2 antagonist
Atypical antipsychotic; metabolite of risperidone (Cat. No. 2865). Exhibits high affinity for 5-HT2A receptors (Ki = 0.4 nM for cloned human 5-HT2A receptors). Also displays nanomolar affinity for human D2 receptors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 144598-75-4
Formule moléculaire C23H27FN4O3
Spécification
Nom chimique ou matériau Paliperidone
Quantité 10 mg
Gamme de produits Tocris
Poids de la formule 426.48
Pureté >98%
Poids moléculaire 426.492