Learn More
Palipéridone palmité, TRC
Code produit 30011018
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
250 mg
1 g
Conditionnement:
10mg
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30011018 10 mg 10mg
30006787 1 g 1g
30003610 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30011018 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP14102010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 199739-10-1
Formule moléculaire C39 H57 F N4 O4
Poids moléculaire (g/mol) 664.89
Synonyme Hexadecanoic acid, 3-[2-[4-(6-fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)-1-piperidinyl]ethyl]-6,7,8,9-tetrahydro-2-methyl-4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-9-yl ester, 9-Hydroxyrisperidone palmitate, Invega Sustenna, Paliperidone palmitate, RO 92670, Hexadecanoic acid 3-[2-[4-(6-fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)-1-piperidinyl]ethyl]-6,7,8,9-tetrahydro-2-methyl-4-oxo-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-9-yl ester, [2-Methyl-4-oxo-3-[2-[4-(6-fluoro-1,2-benzoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]ethyl]-6,7,8,9-tetrahydropyrido[1,2-a]pyrimidin-9-yl] hexadecanoate
Nom IUPAC [3-[2-[4-(6-fluoro-1,2-benzoxazol-3-yl)pipéridin-1-yl]éthyle-2-méthyl-4-oxo-6,7,8,9-tétrahydropyrido[1,2-a]pyrimidine-9-yl] hexadécanoate
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC1CCCN2C(=O)C(=C(C)N=C12)CCN3CCC(CC3)c4noc5cc(F)ccc45
Spécification
Nom chimique ou matériau Paliperidone Palmitate
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C39H57FN4O4/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18-36(45)47-34-17-16-24-44-38(34)41-29(2)32(39(44)46)23-27-43-25-21-30(22-26-43)37-33-20-19-31(40)28-35(33)48-42-37/h19-20,28,30,34H,3-18,21-27H2,1-2H3
Poids de la formule 664.4364