Learn More
Palladium sur granulés d’alumine de 1 / 8 po, Pd 0,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10226730 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10226730 250 g Flacon en verre 250g
10431241 50 g Flacon en verre 50g
11926951 1 kg Flacon en verre 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10226730 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 195082500
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Ajouter au panier
Edge
CAS: 7440-05-3 | Pd | 106.42 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5-3-7440
Formule moléculaire Pd
Poids moléculaire (g/mol) 106.42
Numéro MDL MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
Clé InChI KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
CID PubChem 23938
ChEBI CHEBI:33363
Nom IUPAC palladium
SMILES [Pd]
Spécification
Nom chimique ou matériau Palladium on 1/8-inch alumina pellets
Couleur Gris
Densité 700g/L (tapped)
Quantité 250 g
Conditionnement Flacon en verre
Forme Granulés
Fieser 01,778; 04,365; 05,498; 06,443; 07,274; 15,13; 16,356
Poids de la formule 106.42
Pourcentage de pureté 0.5% (Pd)