Learn More
Palladium (5 % sur poudre d'alumine, réduite, sèche), TRC
Code produit 30428052
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30428052 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30428052 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP1410452.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Palladium
CAS 7440-05-3
Formule moléculaire Pd
Quantité 2.5 g
Synonyme Palladium on carbon, Palladium Black, Paladio, Palladium/carbon, Palladium, IG 0218A, MPP 030, MPP 050, MPP 080, P 50, P 50 (metal), Palladex 600, Palladium (nanoparticles), Palladium (powder), Palladium element, SFP 1001P, TCP 211
Formule InChI InChI=1S/Pd
SMILES [Pd]
Nom IUPAC palladium
Poids moléculaire (g/mol) 106.42
Poids de la formule 105.9035