Learn More
Palladium sur charbon actif, Pd 10 %, (50 % humide avec de l’eau pour la sécurité), non réduit, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10697391 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
10g
1g
25g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement Unit Size
10697391 10 g Flacon en verre 10g
10398433 1 g Flacon en verre 1g
10741832 25 g Flacon en verre 25g
11916951 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10697391 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 422980100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    372.00€
    311.65€ / 10g
    Économisez 60.35€
    16% de réduction
View all promotions
 Article restreint
En stock
Add to basket
Edge
This item is not returnable. View return policy
CAS: 7440-05-3 | Pd | 106.42 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-05-3 , 7732-18-5 , 7440-44-0
Formule moléculaire Pd
Poids moléculaire (g/mol) 106.42
Numéro MDL MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
Clé InChI KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
CID PubChem 23938
ChEBI CHEBI:33363
Nom IUPAC palladium
SMILES [Pd]
Specifications
Nom chimique ou matériau Palladium on activated carbon
Couleur Noir
Quantité 10 g
Conditionnement Flacon en verre
Forme Poudre
Formule linéaire Pd
Fieser 01,778; 04,365; 05,498; 06,443; 07,274; 15,13; 16,356
Poids de la formule 106.42
Pourcentage de pureté 10% (Pd)