Learn More
Palladium sur charbon actif, Pd 10 %, non réduit, sec, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10471811 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
1g
250g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10471811 10 g Bouteille en verre 10g
10073163 1 g Flacon en verre 1g
10687342 50 g Bouteille en verre 50g
13468438 250 g Bouteille en verre 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10471811 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 195030100
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7440-05-3 | Pd | 106.42 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-05-3 , 7440-44-0
Formule moléculaire Pd
Poids moléculaire (g/mol) 106.42
Numéro MDL MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
Clé InChI KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
CID PubChem 23938
ChEBI CHEBI:33363
Nom IUPAC palladium
SMILES [Pd]
Spécification
Nom chimique ou matériau Palladium on Activated Carbon
Couleur Noir
Note relative au nom 10% Pd
Quantité 10 g
Conditionnement Bouteille en verre
Granulométrie Particle size distribution: ≤4 Micron: 10%, ≤21 Micron: 50%, ≤90 Micron: 90%
Forme Poudre
Numéro UN 3178
Fieser 01,778; 04,365; 05,498; 06,443; 07,274; 15,13; 16,356
Merck Index 15, 7090
Poids de la formule 106.42
Pourcentage de pureté 10% (Pd)
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Palladium on activated carbon, unreduced
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.