Learn More
Noir de palladium, 99,9 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11386607
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11386607 1 g 1g
11396607 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11386607 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 000659.03
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
À utiliser comme catalyseur dans les réactions d’hydrogénation. Les autres utilisations concernent la fabrication de peintures, d’adhésifs, de fibres et de revêtements. Les particules de base du noir de palladium ont tendance à se regrouper en agrégats macroscopiques.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5-3-7440
Formule moléculaire Pd
Poids moléculaire (g/mol) 106.42
Numéro MDL MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
Clé InChI KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
CID PubChem 23938
ChEBI CHEBI:33363
Nom IUPAC palladium
SMILES [Pd]
Spécification
Nom chimique ou matériau Palladium black
Couleur Gris à argent
Point de fusion 1555°C
Point d’ébullition 3067°C
Aspect Powder
Densité 12.02g/cm3 at 20°C
Quantité 1 g
Odeur Odorless
Plage de pourcentage du dosage 99.9% (Metals basis)
Forme Poudre
Informations sur la solubilité Insoluble in water; Soluble in aqua regia and fused alkalies
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Palladium
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Matière solide inflammable Catégorie 1
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser poudre spéciale pourincendies de métaux pour l'extinction.