Learn More
Noir de palladium, 99,9 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11396607
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11396607 5 g 5g
11386607 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11396607 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 000659.06
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
À utiliser comme catalyseur dans les réactions d’hydrogénation. Les autres utilisations concernent la fabrication de peintures, d’adhésifs, de fibres et de revêtements. Les particules de base du noir de palladium ont tendance à se regrouper en agrégats macroscopiques.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5-3-7440
Formule moléculaire Pd
Poids moléculaire (g/mol) 106.42
Numéro MDL MFCD00011167 MFCD03457879 MFCD03427452 MFCD03613602 MFCD03613603 MFCD03613604 MFCD03613605 MFCD06798745
Clé InChI KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme black, on carbon, paladio, palladium/carbon, element, charcoal, palladium, element, palladex 600, on charcoal, palladium-activated carbon
CID PubChem 23938
ChEBI CHEBI:33363
Nom IUPAC palladium
SMILES [Pd]
Specifications
Nom chimique ou matériau Palladium black
Couleur Gris à argent
Point de fusion 1555°C
Aspect Powder
Densité 12.02g/cm3 at 20°C
Quantité 5 g
Odeur Odorless
Plage de pourcentage du dosage 99.9% (Metals basis)
Forme Poudre
Informations sur la solubilité Insoluble in water; Soluble in aqua regia and fused alkalies